Merck
29388-U
Supelco
Zertifizierte Kits, Schraubgewindefläschchen, 12 x 32 mm, 9-mm-Gewinde, unmontiert, Packung mit 100 Stk.
volume 0.3 mL, natural polypropylene vial, PTFE/silicone septum (bonded to cap)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septum (bonded to cap)
blue polypropylene cap
natural polypropylene vial
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)