Merck
27063
Supelco
Fläschchen, 2 ml, Bördelkappe, Klarglas, 12 x 32 mm
clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial (with marking spot)
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
Bördelrandgefäße, die 11 mm Verschlüsse benötigen, sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese Glasgefäße sind mit einer 4,6 oder 6 mm ID-Öffnung erhältlich. Die weitere Öffnung (6,0 mm) vergrößert die Trefffläche für das Durchstechen der Nadel. Die Bördeldeckel für diese Gefäße sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)