Merck
27373
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Materialien
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 1000 ea
Dichtungsdurchm.
11 mm
Fitting
thread for 11 mm
Verwandte Kategorien
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)