Merck
27108
Supelco
Fläschchenbördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon/PTFE
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, silver aluminum seal, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 100 ea
Dichtungsdurchm.
11 mm
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)