Merck
24721
Supelco
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser
volume 0.2 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical clear glass (with bottom spring)
Beschreibung
Mandrel precision point
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
Volumen
0.2 mL
Allgemeine Beschreibung
Einsatz ist für 12 x 32 mm große Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm) geeignet
Konische Glaseinsätze mit Polymerfüßen werden im Wesentlichen für Standardgemische zu verschiedenen Versuchszwecken verwendet.[1]
Anwendung
Kann zur Eindämmung einer Albuminstandardlösung in einer absoluten Quantifizierungsmethode wie Proteinhydrolyse, o-Phtalaldehydderivatisierung und Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Analyse in einem für allgemeine Zwecke bestimmten UV-sichtbaren Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-System verwendet werden, das für die quantitative Aminosäurenanalyse eingesetzt wird.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria Paola Bartolomeo et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 17(2), 131-137 (2006-06-03)
A semi-automated method for amino acid derivatization and analysis has been validated for use in analysis of protein biopharmaceuticals. The method includes protein hydrolysis, o-phthalaldehyde derivatization, and reversed-phase high-performance liquid chromatography analysis in a general-purpose UV-visible high-performance liquid chromatography system.