Merck
SU860078
Supelco
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Synonym(e):
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black polypropylene hole cap
red PTFE/silicone
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdicke
1.5 mm
Fitting
thread for 13-425
Kompatibilität
for use with 4 mL vial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)