Wichtige Dokumente
22059
Swagelok® PTFE-Ferrulen
PTFE back ferrule, Swagelok for 1/8 in. tubing
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE back ferrule
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
1/8 in.
Fitting
Swagelok for 1/8 in. tubing
Kompatibilität
for use with Purge Traps (back ferrule)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)