Merck
27369-U
Supelco
Septen, weißes PTFE/Silikon
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
white PTFE/silicone
Verpackung
pkg of 1000 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
11 mm
Durchm. × Dicke
11 mm × 0.075 in.
Kompatibilität
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)