Merck
2632725
Supelco
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, gerades Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)