Merck
2632705
Supelco
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, gerades Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
packed (deactivated glass wool)
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
Kompatibilität
technique used for Dirty samples
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)