Merck
2631605
Supelco
Inlet-Liner für gepackte GC (ungepackt)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
unpacked
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
  • length 112 mm × O.D. 6 mm × I.D. 3 mm
  • original Mfr part no. N610-1048
  • available unpacked or wool packed (for dirty samples)
·
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)