Merck
2631105
Supelco
Inlet-Liner, Splitless-Typ, gerades Design (ungepackt)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Splitless for AutoSystem
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
PerkinElmer N610-1372 (OEM)
PerkinElmer N612-1021 (OEM, instrument manufacturer′s quartz liner)
L × AD × ID
92 mm × 6.35 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)