Wichtige Dokumente
24826-U
Supeltex M-2A Kapillarferrule, langes Design
Long Design, I.D. 0.4 mm, pkg of 10 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Agilent/HP 5062-3508 (OEM)
PerkinElmer 09920104 (OEM)
Varian CR 213104 (OEM)
ID
0.4 mm
Kompatibilität
0.10-0.25 mm Column I.D.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns