Merck
56700-U
Supelco
Ferrulen
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Tefzel®
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Upchurch Scientific, Inc P-200X
Fitting
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2