Wichtige Dokumente
24824-U
Supeltex M-2A Kapillarferrule, langes Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
ferrule type long
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Agilent/HP 5062-3506 (OEM)
PerkinElmer 09920105 (OEM)
Varian CR213105 (OEM)
ID
0.5 mm
Kompatibilität
0.32 mm Column I.D.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. M-2A Capillary Ferrule Conforms easily to capillary columns, ensuring an effective seal with less chance of breakage and has high reusability.
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)