22489
Supeltex M-2A Kapillarferrule, Allzweck
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
0.8 mm
Kompatibilität
0.53 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)