Wichtige Dokumente
24110-U
SP®-2380 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Synonym(e):
GC-Säule, Biscyanopropylsiloxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G48
Parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
313
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary highly polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G48.
Phase:
- Stabilisiert
- Poly (90 % Biscyanopropyl/10 % Cyanopropylphenyl-Siloxan)
- Umgebungstemperatur bis 275 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
- SP®-2380 Kapillarsäulen können sich zur Bestimmung der Fettsäurenzusammensetzung in Rohöl mittels Kapillargaschromatographie, zusammen mit Normal- und Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) eignen, um den Gehalt und die Zusammensetzung von Tocopherolen, Sterolen und Phospholipiden in Sojabohnenölen aus genetisch modifizierten Sojabohnen zu untersuchen.[1]
- Sie eignet sich zur Verwendung bei der Identifizierung von Fettsäuremethylestern aus Säugetierproben durch schnelle Gaschromatographie.[2]
- Darüber hinaus eignet sie sich auch zum Bestimmen des Hydrierungsniveaus und des Maßes der Isomerisationsentwicklung während des Hydrierungsverfahrens von Speiseölen mittels Kapillargaschromatographie.[3]
- Vor allem eignet sie sich aber zur Verwendung in der Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektor (FID) zur Analyse der Zytotoxizität von Fettsäuren von Samenölen, die konjugierte Linolensäuren (CLN) enthalten, auf Mäusetumor- und menschliche monozytische Leukämiezellen.[4]
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?