Wichtige Dokumente
23307-U
SPB®-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 50 m × 0.32 mm, df 5.00 μm
Synonym(e):
GC column, SPB-5, 5% diphenyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G27 and G36
Parameter
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
16
df
5.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
50 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?