Wichtige Dokumente
25430
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Synonym(e):
SPB-624, 30M 0,53MM 3,0μM
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
Parameter
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
44
df
3.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G43.
Phase:
- Gebunden
- Proprietär
- ≤0,32 mm Innendurchmesser: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm ID: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?