Wichtige Dokumente
22386
Supeltex M-1 Ferrule für gepackte Säulen, 1,59-mm-Säulenaußendurchmesser (1/16 Zoll)
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
1/16 in.
Fitting
1/16 in. ferrule for 1/16 in. O.D. packed column
Kompatibilität
1/16 in. O.D. Column
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Ideal für den Anschluss an Massenspektrometer. Hohe Wiederverwendbarkeit. Nur für isotherme Anwendungen.
Material: keramikgefülltes PTFE
Höchsttemperatur: 250 °C
Material: keramikgefülltes PTFE
Höchsttemperatur: 250 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)