Wichtige Dokumente
22481
Supeltex M-2A Ferrule für gepackte Säulen, 3,18-mm-Säulenaußendurchmesser (1/4 Zoll)
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
1/4 in.
Fitting
1/4 in. for 1/4 in. O.D. packed column
Kompatibilität
1/4 in. O.D. Column
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)