Merck
22327
Supelco
Edelstahlsieb
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
Halten Sie Packungsbruchstücke von Ihrem Detektor fern. Mit einer 5x5cm Edelstahlfritte mit 10μm-Poren stellen Sie Ihren eigenen Endfilter her. Anmerkung: Die Endfilter können nicht in Aluminiumsäulen eingesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)