Merck
XX4404700
Millipore
Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
Filter Holder, 47mm, stainless steel
Synonym(e):
47-mm-Filterhalter, Edelstahl-Filterhalter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
silicone seal
stainless steel
Qualitätsniveau
Parameter
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Höhe
2.7 cm
Durchmesser
7.6 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
13.8 cm2
Fitting
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with In-Line Stainless Steel Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendungen:
Inline-Edelstahl-Filterhalter werden häufig für die Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten mit einem Eingangsdruck von 20 bis 700 bar eingesetzt. Der zulässige Differenzdruck hängt vom eingesetzten Filter ab. Alle Filterhalter können autoklaviert werden (erhältlich mit einem Durchmesser von 25 mm oder 47 mm).
Der Filterhalter XX4404700 ist mit einem Rückdruck-Stützsieb ausgestattet. Bei Verwendung der PTFE-beschichteten Stützsiebe XX4404702 und XX4404704 kann der Halter mit eingelegtem Filter autoklaviert werden.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für Filterhalter XX4404700.
Der Filterhalter XX4504700 kann einlassseitig mit dem Stützsieb XX4504704 zum Schutz des Filters vor Rückdruck ausgerüstet werden.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 und XX45047RK sind Ersatzteile für Filterhalter XX4504700.
Ersatzteile für den 25-mm-Edelstahl-Filterhalter sind als Kit mit der Bestellnummer XX45025RK erhältlich und enthalten: (3) Sechskantschrauben aus Edelstahl, (3) LCR-behandelte Buna-N-O-Ringe (2-018), (1) Stützsieb aus Edelstahl, (1) Allen-Innensechskantschlüssel.
Anwendung
Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
Prinzip
Druck
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yun Long Xue et al.
Nature communications, 11(1), 1461-1461 (2020-03-21)
Polymer crosslinking imbues chemical stability to thin films at the expense of lower molecular transportation rates. Here in this work we deployed molecular dynamics simulations to optimise the selection of crosslinking compounds that overcome this trade-off relationship. We validated these