Merck
XX4504704
Millipore
Filterstützsieb, 47 mm, Edelstahl
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel screen
Qualitätsniveau
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with 47-mm HP Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendungen:
Inline-Edelstahl-Filterhalter werden häufig für die Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten mit einem Eingangsdruck von 20 bis 700 bar eingesetzt. Der zulässige Differenzdruck hängt vom eingesetzten Filter ab. Alle Filterhalter können autoklaviert werden (erhältlich mit einem Durchmesser von 25 mm oder 47 mm).
Der Filterhalter XX4404700 ist mit einem Rückdruck-Stützsieb ausgestattet. Bei Verwendung der PTFE-beschichteten Stützsiebe XX4404702 und XX4404704 kann der Halter mit eingelegtem Filter autoklaviert werden.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für Filterhalter XX4404700.
Der Filterhalter XX4504700 kann einlassseitig mit dem Stützsieb XX4504704 zum Schutz des Filters gegen Rückdruck ausgerüstet werden.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 und XX45047RK sind Ersatzteile für Filterhalter XX4504700.
Ersatzteile für den 25-mm-Edelstahl-Filterhalter sind als Kit mit der Bestellnummer XX45025RK erhältlich und enthalten: (3) Sechskantschrauben aus Edelstahl, (3) LCR-behandelte Buna-N-O-Ringe (2-018), (1) Stützsieb aus Edelstahl, (1) Allen-Innensechskantschlüssel.
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.