21533
SGE gasdichte Spritzen, Luer-Lock
100MR-LL-GT, volume 100 mL, needle size (not included)
Synonym(e):
SPRITZE SGE 100MR-LL-GT, 100ML
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass syringe
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
needle type Luer lock
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 009760
Volumen
100 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)