Merck
509515
SGE gasdichte Spritzen, Luer-Lock
25MDR-LL-GT, volume 25 mL, needle size (not included)
Synonym(e):
SPRITZE SGE 25ML, LUER LOCK
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass syringe
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
needle type Luer lock
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 009462
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
  • SGE gas tight syringe without a needle, Model: 25MDR-LL-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)