Merck
Z116858
Sigma-Aldrich
PP/PE-Spritze ohne Kanüle
luer slip tip, centered, capacity 3 mL, graduated, 0.1 mL, sterile
Synonym(e):
polypropylene syringes
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduated 0.1 mL
Verpackung
pkg of 100 ea individually wrapped
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
3 mL
Allgemeine Beschreibung
Diese Spritzen aus Polypropylen mit Luer-Spitzen können mit Nadeln beliebiger Größe verwendet werden. Die unbiegsamen Polyethylen-Kolben dieser Einwegspritzen sind leicht überdimensioniert, wodurch eine auslaufsichere Abdichtung mit den Wänden des semi-flexiblen PP-Zylinders entsteht, die dennoch ein außerordentlich leichtes Aufziehen der Spritze ermöglichen. Keine zusätzlichen kontaminierenden Schmiermittel.
Mit Ausnahme der Großpackungen, die in (nicht sterilen) Plastikbeuteln geliefert werden, sind die Spritzen einzeln verpackt (steril).
Nadeln getrennt bestellen.