20744AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 21.2 mm
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyclodextrin, beta- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
3.5-7
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
- Bonded phase: 3,5-Dimethylphenyl carbamate modified β-cyclodextrin
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.