24024AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
TM=["CYCLOBOND"] I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® Cyclobond I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyclodextrin, beta- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
3.5-7
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
- Bonded phase: (R,S)-Hydroxypropyl modified β-cyclodextrin (high performance)
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigenActive Filters