Merck
20441
Supelco
GR-2 Septen
diam. 10 mm ( 13/32 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Verpackung
pkg of 100 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Durchmesser
10 mm ( 13/32 in.)
Allgemeine Beschreibung
Inlet-Temperatur: 50°C bis 200°C - Preiswertes graues Silikongummi für den isothermen Routinebetrieb.
Anwendung
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)