Merck
HAM76008
Hamilton® GC 3-layer septa
diam. × thickness 15.87 mm × 3.81 mm, pack of 12 ea
Größe auswählen
12 EA
CHF 27.60
CHF 27.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 27.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 27.60
Check Cart for Availability
Materialien
laminated silicone rubber
red septa
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
200 °C max. temp.
Durchm. × Dicke
15.87 mm × 3.81 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)