Merck
20418
Supelco
Dreischichtige Scheibensepten
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pack of 12
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Hamilton 76006
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Durchmesser
12.5 mm ( 1/2 in.)
Allgemeine Beschreibung
Inlet-Temperatur: bis zu 200°C
Eine weiche innere Silikongummi-Lage zwischen zwei härteren Außenlagen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)