Merck
Z763993
StripSpin 12 mini centrifuge adapter
fits 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
Synonym(e):
strip spin adapter, mini centrifuge adapter
Größe auswählen
8 EA
CHF 39.30
CHF 39.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 EA
CHF 39.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 39.30
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 0.5 mL tubes
Verpackung
pack of 8 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1008-A5-8
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
adapter to fit 0.5 mL tubes in Benchmark SrtipSpin centrifuge.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)