EP5425716001
Eppendorf® Adapter
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®, pack of 6 ea
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5425716001
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microtainer is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.