Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 71.70 |
Über diesen Artikel
CHF 71.70
material
assorted colors polypropylene
feature
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2344A
L × W × H
206 mm × 131 mm × 54 mm
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes, assorted colors polypropylene | description pkg of 1 ea | description pink | description blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2344A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS29041A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2345E | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2345C |
| feature to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes | feature Holds 48 x 0.5 mL tubes, Holds 48 x 1.5 mL tubes, Holds 96 x 0.2 mL tubes | feature Holds 96 x 0.5-2 mL tubes | feature Holds 96 x 0.5-2 mL tubes |
| material assorted colors polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| packaging pack of 5 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging - |
| L × W × H 206 mm × 131 mm × 54 mm | L × W × H 296 mm × 118 mm × 34 mm | L × W × H 24.4 cm (9.6 in.) × 12 cm (4.7 in.) × 5.1 cm (2 in.) | L × W × H 24.4 cm (9.6 in.) × 12 cm (4.7 in.) × 5.1 cm (2 in.) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?