Merck
Z763144
Prism centrifuge adapters
for 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
Synonym(e):
lab equipment accessory
Größe auswählen
8 EA
CHF 67.70
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 EA
CHF 67.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
CHF 67.70
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 0.5 mL tubes
Verpackung
pack of 8 ea
Hersteller/Markenname
Labnet C1205-8
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)