Merck
CLS431120
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
Synonym(e):
cryovials
Größe auswählen
10 EA
CHF 308.00
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 308.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41123304
NACRES:
NB.13
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 4-5 mL tubes
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431120
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reusable orange cryogenic vial storage box with lid
  • Made of virgin polycarbonate to withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Ridges on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)