Z637319
Pursept®-A Desinfektionsmittel
1 L bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
BRAND 44830
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for disinfecting sensitive communication equipment
- Dermatologically tested
- Ready for use
Sonstige Hinweise
For atomizer for the 1L bottles; please order Z637327 separately.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)