Merck
Z626902
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Quartz Glass, spectral range 260-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
Herasil quartz
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 6030-UV
Parameter
260-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3,500 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
ohne Deckel
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH