Fortfahren mit
Z600644
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Synonym(e):
Large Volume Absorption Cuvettes
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
CHF 253.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 110-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro with PTFE stoppers (spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL) are available in high-performance Suprasil quartz material. The highest level of sensitivity in the measurement can be achieved by suitably selecting the cell for a specific application such that it exhibits high transmission in the spectral range of interest. The maximum of 80-90% transmission shown by empty Suprasil quartz cell is caused by the reflection loss at the four glass/air boundaries. When filled with common solvents, the cell will exhibit significantly higher maximum transmissions.
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z803111Z803227Z805114
manufacturer/tradename
Hellma 110-QS
manufacturer/tradename
Hellma (100-QS)
manufacturer/tradename
Hellma (100-QS)
manufacturer/tradename
Hellma 100-QX
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® 300 quartz
pathlength
10 mm
pathlength
1 mm
pathlength
2 mm
pathlength
2 mm
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-3500 nm spectral range
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)