Merck
Z801313
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Größe auswählen
1 EA
CHF 409.00
CHF 409.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 409.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
CHF 409.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 117.100-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3,500 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
mit Schraubverschluss und Septum
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)