Merck
Z623598
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7 mL round bottom tubes (12x100 mm)
Größe auswählen
8 EA
CHF 458.00
CHF 458.00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 EA
CHF 458.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 458.00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Leistungsmerkmale
Holds 7 mL tubes
Verpackung
pack of 8 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 5247
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5051 (buckets)
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)