Merck
Z728594
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Synonym(e):
Hettich® centrifuge adapters
Größe auswählen
1 EA
CHF 156.00
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 156.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 4740
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5625-A
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)