Merck
Z665606
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 1.5-2.0 mL tubes (11x 38 mm)
Größe auswählen
4 EA
CHF 438.00
CHF 438.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 438.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 438.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 1.5 mL tubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 5281
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5051 (bucket)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with bucket/carriers 5051and 5628
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)