Merck
Z614076
Vivaspin 500 Zentrifugalkonzentratoren
MWCO 50 kDa
Größe auswählen
25 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
CHF 144.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Materialien
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Beschreibung
PES membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Verpackung
package of 25 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius VS0131
Parameter
15000 × g max. centrifugal force
Totstoppvolumen
5 μL
Membranfläche
0.5 cm2
Röhrchengröße
2.2 mL
Arbeitsvolumen
500 μL
Porengröße
50 kDa MWCO
Allgemeine Beschreibung
  • Vivaspin Zentrifugalkonzentratoren können Proben mit verschiedensten Volumen und Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) verarbeiten und sind so die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustausch-Anwendung.
  • Die vertikale Anordnung der Membranen ermöglicht höchste Durchfluss- und Wiederfindungsraten.
  • Die patentierte Stillstand-Technologie ermöglicht eine direkte Entnahme des Konzentrats ohne erneutes Schleudern und gewährleistet so eine unvergleichlich sichere und bequeme Handhabung.
Hinweis: Vivaspinn 500-μl-Zentrifugalfiltereinheiten bieten ein einfaches einstufiges Verfahren zur Probenvorbereitung. Sie können wirksam in Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren eingesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)