Merck
Z614009
Sigma-Aldrich
Vivaspin 500 Zentrifugalkonzentratoren
MWCO 5 kDa
Synonym(e):
Vivaspin 500
Größe auswählen
25 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
CHF 144.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Materialien
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Beschreibung
PES membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Verpackung
package of 25 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius VS0111
Parameter
15000 × g max. centrifugal force
Totstoppvolumen
5 μL
Membranfläche
0.5 cm2
Röhrchengröße
~2.2 mL
Arbeitsvolumen
500 μL
Porengröße
5 kDa MWCO
Allgemeine Beschreibung
  • Vivaspin Zentrifugalkonzentratoren können Proben mit verschiedensten Volumen und Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) verarbeiten und sind so die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustausch-Anwendung.
  • Die vertikale Anordnung der Membranen ermöglicht höchste Durchfluss- und Wiederfindungsraten.
  • Die patentierte Stillstand-Technologie ermöglicht eine direkte Entnahme des Konzentrats ohne erneutes Schleudern und gewährleistet so eine unvergleichlich sichere und bequeme Handhabung.
Hinweis: Vivaspinn 500-μl-Zentrifugalfiltereinheiten bieten ein einfaches einstufiges Verfahren zur Probenvorbereitung. Sie können wirksam in Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren eingesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Przemyslaw A Filipek et al.
The Journal of cell biology, 216(12), 4199-4215 (2017-10-11)
Signaling from lysosomes controls cellular clearance and energy metabolism. Lysosomal malfunction has been implicated in several pathologies, including neurodegeneration, cancer, infection, immunodeficiency, and obesity. Interestingly, many functions are dependent on the organelle position. Lysosomal motility requires the integration of extracellular
Questions
  1. can i concentrate a working volume of 100 microliters (ul)?
    1 answer
    1. Yes, the maximum capacity is 500 µL. This product is manufactered by Sartorius under the product number VS0111. For more information please view manufacturer webpage: https://www.sartorius.com/shop/ww/applications-laboratory-filtration-ultrafiltration/vivaspin-500%2C-5%2C000-mwco-pes%2C-25pc/p/VS0111