Merck
UFC5100
Millipore
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 100 kDa MWCO
greener alternative
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 100 kDa MWCO, 0,5 ml Probenvolumen
Größe auswählen
8 PKG
CHF 99.60
24 PKG
CHF 233.00
96 PKG
CHF 748.00
500 PKG
CHF 3’220.00
CHF 99.60
Voraussichtliches Versanddatum06. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 PKG
CHF 99.60
24 PKG
CHF 233.00
96 PKG
CHF 748.00
500 PKG
CHF 3’220.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
CHF 99.60
Voraussichtliches Versanddatum06. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Verpackung
pkg of 24 pkg
pkg of 500 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
0.5 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
4.99 cm (1.96 in.)
Durchmesser
10.8 mm
Filtrationsfläche
1 cm2
Volumen
0.5 mL
Arbeitsvolumen
≤500 μL
0.5 mL
Porengröße
100 kDa MWCO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Amicon® Ultra 0,5 ml Zentrifugenfiltervorrichtungen bieten eine schnelle Ultrafiltration mit der Möglichkeit für hohe Konzentrationsfaktoren und leichte Konzentratrückgewinnung aus verdünnten und komplexen Probenmatrizen. Zum Beispiel wird IgG (156 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 1 mg/ml in der Regel zu >95 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 30-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust. Effiziente Rückgewinnung der konzentrierten Probe (rückgehaltene Spezies) wird durch einen praktischen Schritt mit umgekehrter Rotationsichtung nach dem Sammeln des Filtrats erzielt.
Amicon® Ultra 0,5 ml Vorrichtungen werden nicht steril bereitgestellt und sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Durch die vertikale Membran und die umgekehrte Rotationsrichtung können die Amicon® Ultra 0,5-ml-Filter eine gute Leistung bei kürzeren Zentrifugierzeiten bieten.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
Mit Ultracel-100 regenerierte Zellulosemembran, 0,5 ml Probenvolumen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 100-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %
  • Konzentriert 500 μl runter auf 15 μl
  • Konzentrationsfaktor 25x bis 30x
  • Hohe Probenrückgewinnung (mehr als 90 % aus verdünnter Ausgangslösung)
  • Kurze Verarbeitungsdauer: 10 bis 30 Minuten
  • Die Fähigkeit für eine umgekehrte Rotationsrichtung bietet konsistente Rückgewinnungen
Verlinkung
Ersetzt: 42414
Physikalische Form
Farbcode: Klar
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Alle anzeigen
Protokolle
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Que signifie le conditionnement de "8 pkg"? Cela correspond-il à 8 eppendorfs/filtres ?
    1 answer
    1. Yes, "8 pkg" means a package of 8 Amicon® Ultra Centrifugal Filters.
      Helpful?
  2. Is dimethylformamide chemically compatible with Amicon Ultra-0.5mL?
    1 answer
    1. No data is presently available for compatibility with dimethylformamide.
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews