Merck
Z360341
Sterilizing pans
capacity 9.5 L
Synonym(e):
autoclavalble bin, autoclave tray
Größe auswählen
1 EA
CHF 62.10
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 62.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene container
Hersteller/Markenname
Nalgene 6900-0010
L × B × H
361 mm × 311 mm × 143 mm
Kapazität
9.5 L
Allgemeine Beschreibung
Autoklavierbares PP, mit verstärkten Rändern und Handgriffen. Stabelbar wenn leer.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)