Z177830
Scienceware® Polypropyleneinsätze
L × W 51 cm × 39 cm
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene container
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H16264-0000
L × B
51 cm × 39 cm
Kapazität
18 L (4.75 gal)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Sterilisation unter Dampf bei 121°C. Glatte Oberfläche mit abgerundeten Ecken, stapelbar wenn leer. Gute Chemikalienbeständigkeit, ohne Deckel. Höhe 13cm.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP