Merck
Z360384
Autoclave pans
capacity 2.8 L
Synonym(e):
sterilizing pan, sterilizing tray
Größe auswählen
6 EA
CHF 370.00
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 370.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene container
Hersteller/Markenname
Nalgene 6902-2000
L × B × H
260 mm × 159 mm × 105 mm
Kapazität
2.8 L
Allgemeine Beschreibung
Autoklavierbares PP, mit verstärkten Rand. Lieferbar in verschiedenen Größen. Stabelbar wenn leer. Ohne Handgriffe.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)